SAB2101327
Anti-LCP1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CP64, Anti-DKFZp781A23186, Anti-FLJ25423, Anti-FLJ26114, Anti-Lymphocyte cytosolic protein 1 (L-plastin)
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
70 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, dog, human, horse, guinea pig, bovine
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... LCP1(3936)
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3