Documentos Principais
SAB2101237
Sigma-Aldrich
Anti-KCTD7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FLJ32069, Anti-Potassium channel tetramerisation domain containing 7
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
33 kDa
reatividade de espécies
mouse, dog, horse, rabbit, bovine, human, pig, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCTD7(154881)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human KCTD7
Ações bioquímicas/fisiológicas
The KCTD gene family, including KCTD7, encode predicted proteins that contain N-terminal domain that is homologous to the T1 domain in voltage-gated potassium channels (see KCNA1; MIM 176260). KCTD7 displays a primary sequence and hydropathy profile indicating intracytoplasmic localization. EST database analysis showed that KCTD7 is expressed in human and mouse brain.The KCTD gene family, including KCTD7, encode predicted proteins that contain N-terminal domain that is homologous to the T1 domain in voltage-gated potassium channels (see KCNA1; MIM 176260). KCTD7 displays a primary sequence and hydropathy profile indicating intracytoplasmic localization. EST database analysis showed that KCTD7 is expressed in human and mouse brain (Van Bogaert et al., 2007 [PubMed 17455289]).[supplied by OMIM].
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: VVVTGREPDSRRQDGAMSSSDAEDDFLEPATPTATQAGHALPLLPQEFPE
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)