Documentos Principais
SAB2100974
Sigma-Aldrich
Anti-GRIN2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A, Anti-NMDAR2A, Anti-NR2A
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.042,00
R$ 3.042,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB04901
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.042,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.042,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB04901
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
163 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIN2A(2903)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GRIN2A
Ações bioquímicas/fisiológicas
N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are a class of ionotropic glutamate-gated ion channels. These receptors have been shown to be involved in long-term potentiation, an activity-dependent increase in the efficiency of synaptic transmission thought to underlie certain kinds of memory and learning. NMDA receptor channels are heteromers composed of the key receptor subunit NMDAR1 (GRIN1) and 1 or more of the 4 NMDAR2 subunits: NMDAR2A (GRIN2A), NMDAR2B (GRIN2B), NMDAR2C (GRIN2C) and NMDAR2D (GRIN2D).N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are a class of ionotropic glutamate receptors. NMDA channel has been shown to be involved in long-term potentiation, an activity-dependent increase in the efficiency of synaptic transmission thought to underlie certain kinds of memory and learning. NMDA receptor channels are heteromers composed of the key receptor subunit NMDAR1 (GRIN1) and 1 or more of the 4 NMDAR2 subunits: NMDAR2A (GRIN2A), NMDAR2B (GRIN2B), NMDAR2C (GRIN2C), and NMDAR2D (GRIN2D). Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: DKIYTIDGEKEPGFHLDPPQFVENVTLPENVDFPDPYQDPSENFRKGDST
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yingrak Boondam et al.
Scientific reports, 9(1), 8404-8404 (2019-06-12)
The herb Centella asiatica has long been considered a memory tonic. A recent review found no strong evidence for improvement of cognitive function, suggesting negative results were due to limitations in dose, standardization and product variation. We used a standardized
Minxia Zhu et al.
Behavioural brain research, 367, 82-90 (2019-04-01)
The present study aimed to observe the effects of acute exposure to hypobaric hypoxia on learning and memory in adult Sprague-Dawley (SD) rats as well as the changes in N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) subunits. Learning and memory abilities were evaluated with
Lu Luo et al.
Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association, 28(3), 672-682 (2018-12-07)
High-intensity interval training (HIIT) improves functional and mental health in the patients with stroke. To investigate the potential mechanisms of HIIT on poststroke depression (PSD). Wistar rats were randomly divided into control, Sham, PSD, moderate intensity continuous training (MICT), and
Yang Li et al.
Neuroscience bulletin, 35(4), 661-672 (2019-03-23)
The present study was designed to examine the therapeutic effects of Botulinum neurotoxin A (BoNT/A) on depression-like behaviors in mice and to explore the potential mechanisms. These results revealed that a single facial injection of BoNT/A induced a rapid and
Jean-Nicolas Audet et al.
Science advances, 4(3), eaao6369-eaao6369 (2018-03-17)
Problem solving and innovation are key components of intelligence. We compare wild-caught individuals from two species that are close relatives of Darwin's finches, the innovative Loxigilla barbadensis, and its most closely related species in Barbados, the conservative Tiaris bicolor. We