SAB2100936
Anti-GNAI1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Gi, Anti-Guanine nucleotide binding protein, α inhibiting activity polypeptide 1
Selecione um tamanho
R$ 3.345,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.345,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
40 kDa
reatividade de espécies
rabbit, yeast, dog, mouse, human, bovine, rat, pig
embalagem
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GNAI1(2770)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)