Documentos Principais
SAB1413292
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLDN6 antibody produced in mouse
new
clone 1P8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CLDN6
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1P8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
23.3 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG2b, kappa
nº de adesão de ID de proteína
NM_021195.3
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLDN6(9074)
Descrição geral
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant CLDN6.
Imunogênio
CLDN6 (NP_067018.1, 1 a.a. ~ 220 a.a) full-length recombinant protein with GST tag.
Sequência
MASAGMQILGVVLTLLGWVNGLVSCALPMWKVTAFIGNSIVVAQVVWEGLWMSCVVQSTGQMQCKVYDSLLALPQDLQAARALCVIALLVALFGLLVYLAGAKCTTCVEEKDSKARLVLTSGIVFVISGVLTLIPVCWTAHAVIRDFYNPLVAEAQKRELGASLYLGWAASGLLLLGGGLLCCTCPSGGSQGPSHYMARYSTSAPAISRGPSEYPTKNYV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nota de preparo
Purification by Protein A sepharose
Armazenamento e estabilidade
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)