Key Documents
SAB1413291
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPP4C antibody produced n mouse
new
clone 1E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
PPP4C
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
59.51 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a, kappa
nº de adesão de ID de proteína
BC001416
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP4C(5531)
Descrição geral
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant PPP4C.
This product is belong to Cell Culture Grade Antibody (CX Grade).
Imunogênio
PPP4C (AAH01416, 1 a.a. ~ 307 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequência
MAEISDLDRQIEQLRRCELIKESEVKALCAKAREILVEESNVQRVDSPVTVCGDIHGQFYDLKELFRVGGDVPETNYLFMGDFVDRGFYSVETFLLLLALKVRYPDRITLIRGNHESRQITQVYGFYDECLRKYGSVTVWRYCTEIFDYLSLSAIIDGKIFCVHGGLSPSIQTLDQIRTIDRKQEVPHDGPMCDLLWSDPEDTTGWGVSPRGAGYLFGSDVVAQFNAANDIDMICRAHQLVMEGYKWHFNETVLTVWSAPNYCYRCGNVAAILELDEHLQKDFIIFEAAPQETRGIPSKKPVADYFL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nota de preparo
Purification by Protein A sepharose
Armazenamento e estabilidade
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2