SAB1413286
Monoclonal Anti-SPINK6 antibody produced n mouse
clone 3C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
SPINK6
About This Item
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
35 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1, kappa
nº de adesão de ID de proteína
BC032003.1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPINK6(404203)
Descrição geral
Imunogênio
Sequência
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2