Documentos Principais
SAB1413281
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RLF antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
RLF
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
37.73 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~0.3-1 μg/μL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a, kappa
nº de adesão de ID de proteína
NM_012421
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RLF(6018)
Descrição geral
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant RLF.
Imunogênio
RLF (NP_036553.1, 1805 a.a. ~ 1913 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequência
SNDLTGNVVANNMVNDSEPEVDIPHSSSDSTIHENLTAIPPLIVAETTTVPSLENLRVVLDKALTDCGELALKQLHYLRPVVVLERSKFSTPILDLFPTKKTDELCVGS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nota de preparo
Purification by Protein A sepharose
Armazenamento e estabilidade
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
L M Bourke et al.
Differentiation; research in biological diversity, 94, 8-20 (2016-12-09)
Recently we reported that Rearranged L-Myc Fusion, RLF, acts as an epigenetic modifier maintaining low levels of DNA methylation at CpG island shores and enhancers across the genome. Here we focus on the phenotype of Rlf null mutant mice generated