Key Documents
SAB1413279
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MGAT2 antibody produced in mouse
new
clone 6G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGAT2
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6G5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
74.91 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG2a, kappa
nº de adesão de ID de proteína
BC006390
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MGAT2(4247)
Descrição geral
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant MGAT2.
Imunogênio
MGAT2 (AAH06390, 1 a.a. ~ 447 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequência
MRFRIYKRKVLILTLVVAACGFVLWSSNGRQRKNEALAPPLLDAEPARGAGGRGGDHPSVAVGIRRVSNVSAASLVPAVPQPEADNLTLRYRSLVYQLNFDQTLRNVDKAGTWAPRELVLVVQVHNRPEYLRLLLDSLRKAQGIDNVLVIFSHDFWSTEINQLIAGVNFCPVLQVFFPFSIQLYPNEFPGSDPRDCPRDLPKNAALKLGCINAEYPDSFGHYREAKFSQTKHHWWWKLHFVWERVKILRDYAGLILFLEEDHYLAPDFYHVFKKMWKLKQQECPECDVLSLGTYSASRSFYGMADKVDVKTWKSTEHNMGLALTRNAYQKLIECTDTFCTYDDYNWDWTLQYLTVSCLPKFWKVLVPQIPRIFHAGDCGMHHKKTCRPSTQSAQIESLLNNNKQYMFPETLTISEKFTVVAISPPRKNGGWGDIRDHELCKSYRRLQ
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nota de preparo
Purification by Protein A sepharose.
Armazenamento e estabilidade
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Dorota Maszczak-Seneczko et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1496, 133-143 (2016-09-16)
In situ proximity ligation assay (PLA) is a novel, revolutionary technique that can be employed to visualize protein complexes in fixed cells and tissues. This approach enables demonstration of close (i.e., up to 40 nm) proximity between any two proteins