SAB1413115
Monoclonal Anti-JUN (phospho S63) antibody produced in rabbit
clone IGA-10
About This Item
fonte biológica
rabbit
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IGA-10, monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation ( pSer63)
Informações sobre genes
human ... JUN(3725)
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1