Documentos Principais
SAB1413031
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-H2AFX (phospho S139) antibody produced in rabbit
clone 10000
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10000, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation ( pSer139)
Informações sobre genes
human ... H2AFX(3014)
Imunogênio
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S139 of human H2AFX.
forma física
In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.1% BSA and 0.02% sodium azide).
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)