SAB1412785
Anti-SH3PXD2A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-FISH, Anti-SH3MD1
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 121.55 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SH3PXD2A(9644)
Imunogênio
Sequence
MLAYCVQDATVVDVEKRRNPSKHYVYIINVTWSDSTSQTIYRRYSKFFDLQMQLLDKFPIEGGQKDPKQRIIPFLPGKILFRRSHIRDVAVKRLKPIDEYCRALVRLPPHISQCDEVFRFFEARPEDVNPPKEDYGSSKRKSVWLSSWAESPKKDVTGADATAEPMILEQYVVVSNYKKQENSELSLQAGEVVDVIEKNESGWWFVSTSEEQGWVPATYLEAQNGTRDDSDINTSKTGEEEKYVTVQPYTSQSKDEIGFEKGVTVEVIRKNLEGWWYIRYLGKEGWAPASYLKKAKDDLPTRKKNLAGPVEIIGNIMEISNLLNKKASGDKETPPAEGEGHEAPIAKKEISLPILCNASNGSAVGVPDRTVSRLAQGSPAVARIAPQRAQISSPNLRTRPPPRRESSLGFQLPKPPEPPSVEVEYYTIAEFQSCISDGISFRGGQKAEVIDKNSGGWWYVQIGEKEGWAPASYIDKRKKPNLSRRTSTLTRPKVPPPAPPSKPKEAEEGPTGASESQDSPRKLKYEEPEYDIPAFGFDSEPELSEEPVEDRASGERRPAQPHRPSPASSLQRARFKVGESSEDVALEEETIYENEGFRPYAEDTLSARGSSGDSDSPGSSSLSLTRKNSPKSGSPKSSSLLKLKAEKNAQAEMGKNHSSASFSSSITINTTCCSSSSSSSSSLSKTSGDLKPRSASDAGIRGTPKVRAKKDADANAGLTSCPRAKPSVRPKPFLNRAESQSQEKMDISTLRRQLRPTGQLRGGLKGSKSEDSELPPQTASEAPSEGSRRSSSDLITLPATTPPCPTKKEWEGPATSYMTCSAYQKVQDSEISFPAGVEVQVLEKQESGWWYVRFGELEGWAPSHYLVLDENEQPDPSGKELDTVPAKGRQNEGKSDSLEKIERRVQALNTVNQSKKATPPIPSKPPGGFGKTSGTPAVKMRNGVRQVAVRPQSVFVSPPPKDNNLSCALRRNESLTATDGLRGVRRNSSFSTARSAAAEAKGRLAERAASQGSDSPLLPAQRNSIPVSPVRPKPIEKSQFIHNNLKDVYVSIADYEGDEETAGFQEGVSMEVLERNPNGWWYCQILDGVKPFKGWVPSNYLEKKN
Características e benefícios
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1