Documentos Principais
SAB1412632
Sigma-Aldrich
ANTI-ZIC3 antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HTX, HTX1, ZIC3, ZNF203
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.929,00
R$ 2.929,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.929,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.929,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 35.86 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZIC3(7547)
Descrição geral
This gene encodes a member of the ZIC family of C2H2-type zinc finger proteins. This nuclear protein probably functions as a transcription factor in early stages of left-right body axis formation. Mutations in this gene cause X-linked visceral heterotaxy, which includes congenital heart disease and left-right axis defects in organs. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ZIC3 (NP_003404.1, 182 a.a. ~ 274 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NQVHLGLRGELFGRADPYRPVASPRTDPYAAGAQFPNYSPMNMNMGVNVAAHHGPGAFFRYMRQPIKQELSCKWIDEAQLSRPKKSCDRTFST
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)