Documentos Principais
SAB1412627
Sigma-Aldrich
ANTI-ZIC2 antibody produced in mouse
clone 4A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HPE5, ZIC2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 32.89 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZIC2(7546)
Descrição geral
This gene encodes a member of the ZIC family of C2H2-type zinc finger proteins. This protein functions as a transcriptional repressor and may regulate tissue specific expression of dopamine receptor D1. Mutations in this gene cause holoprosencephaly type 5. Holoprosencephaly is the most common structural anomaly of the human brain. A polyhistidine tract polymorphism in this gene may be associated with increased risk of neural tube defects. This gene is closely linked to a gene encoding zinc finger protein of the cerebellum 5, a related family member on chromosome 13. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ZIC2 (NP_009060, 151 a.a. ~ 216 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SDAQGHLLFP GLPEQHGPHG SQNVLNGQMR LGLPGEVFGR SEQYRQ VASP RTDPY
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)