SAB1412610
ANTI-FOXC1 antibody produced in mouse
clone 1E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ARA, FKHL7, FOXC1, FREAC-3, FREAC3
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 35.53 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOXC1(2296)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
AAHQGRLTSWYLNQAGGDLGHLASAAAAAAAAGYPGQQQNFHSVREFESQRIGLNNSPVNGNSSCQMAFPSSQSLYRTSGAFVYDCSKF*
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)