SAB1412604
ANTI-PAX8 antibody produced in mouse
clone 1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
PAX8
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 38.28 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAX8(7849)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
DDSDQDSCRLSIDSQSSSSGPRKHLRTDAFSQHHLEPLECPFERQHYPEAYASPSHTKGEQGLYPLPLLNSTLDDGKATLTPSNTPLGRNLSTHQTYPVVADPHSPFAIKQETPE
forma física
Não está encontrando o produto certo?