Documentos Principais
SAB1412576
Sigma-Aldrich
ANTI-ZIC1 antibody produced in mouse
clone 4D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ZIC, ZIC1, ZNF201
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 33.77 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZIC1(7545)
Descrição geral
This gene encodes a member of the ZIC family of C2H2-type zinc finger proteins. Members of this family are important during development. Aberrant expression of this gene is seen in medulloblastoma, a childhood brain tumor. This gene is closely linked to the gene encoding zinc finger protein of the cerebellum 4, a related family member on chromosome 3. This gene encodes a transcription factor that can bind and transactivate the apolipoprotein E gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ZIC1 (NP_003403, 139 a.a. ~ 212 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GHLLFPGLHEQAAGHASPNVVNGQMRLGFSGDMYPRPEQYGQVTSPRSEHYAAPQLHGYGPMNVNMAAHHGAGA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)