Key Documents
SAB1412520
Sigma-Aldrich
ANTI-NEUROG1 antibody produced in mouse
clone 2G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
AKA, Math4C, NEUROD3, NEUROG1, bHLHa6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 34.76 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEUROG1(4762)
Imunogênio
NEUROG1 (NP_006152, 82 a.a. ~ 163 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SEALLHSLRRSRRVKANDRERNRMHNLNAALDALRSVLPSFPDDTKLTKIETLRFAYNYIWALAETLRLADQGLPGGGARER
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4