Documentos Principais
SAB1412475
Sigma-Aldrich
ANTI-SMO antibody produced in mouse
clone 2D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Gx, SMO, SMOH
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.929,00
R$ 2.929,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.929,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.929,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 40.37 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMO(6608)
Imunogênio
SMO (NP_005622.1, 653 a.a. ~ 787 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NLWLVEAEISPELQKRLGRKKKRRKRKKEVCPLAPPPELHPPAPAPSTIPRLPQLPRQKCLVAAGAWGAGDSCRQGAWTLVSNPFCPEPSPPQDPFLPSAPAPVAWAHGRRQGLGPIHSRTNLMDTELMDADSDF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tamás Juhász et al.
International journal of molecular sciences, 16(8), 17344-17367 (2015-08-01)
Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) is a neurohormone exerting protective function during various stress conditions either in mature or developing tissues. Previously we proved the presence of PACAP signaling elements in chicken limb bud-derived chondrogenic cells in micromass cell