SAB1412447
ANTI-HOXB7 antibody produced in mouse
clone 4C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HHO.C1, HOX2, HOX2C, HOXB7, Hox-2.3
Selecione um tamanho
R$ 2.929,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.929,00
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4C6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 33 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HOXB7(3217)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MQGLYPGGGGMAGQSAAGVYAAGYGLEPSSFNMHCAPFEQNLSGVCPGDSAKAAGAKEQRDSDLAA
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)