SAB1412401
ANTI-EPHB3 antibody produced in mouse
clone 3F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
EPHB3, ETK2, HEK2, TYRO6
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F12, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.63 kDa
reatividade de espécies
, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EPHB3(2049)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
AASLKVIASAQSGMSQPLLDRTVPDYTTFTTVGDWLDAIKMGRYKESFVSAGFASFDLVAQMTAEDLLRIGVTLAGHQKKILSSIQDMRLQMNQTLPVQ
forma física
Não está encontrando o produto certo?