Documentos Principais
SAB1412381
Sigma-Aldrich
ANTI-RETN antibody produced in mouse
clone 4H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ADSF, FIZZ3, MGC126603, MGC126609, RETN
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4H8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 35.2 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RETN(56729)
Descrição geral
This gene belongs to the family defined by the mouse resistin-like genes. The characteristic feature of this family is the C-terminal stretch of 10 cys residues with identical spacing. The mouse homolog of this protein is secreted by adipocytes, and may be the hormone potentially linking obesity to type II diabetes. (provided by RefSeq)
Imunogênio
RETN (NP_065148, 20 a.a. ~ 106 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TLCSMEEAINERIQEVAGSLIFRAISSIGLECQSVTSRGDLATCPRGFAVTGCTCGSACGSWDVRAETTCHCQCAGMDWTGARCCRV*
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4