SAB1412245
ANTI-PBK antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ14385, Nori-3, PBK, SPK, TOPK
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 37.73 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PBK(55872)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MEGISNFKTPSKLSEKKKSVLCSTPTINIPASPFMQKLGFGTGVNVYLMKRSPRGLSHSPWAVKKINPICNDHYRSVYQKRLMDEAKILKSLHHPNIVGYRAFTEANDGS
forma física
Não está encontrando o produto certo?