SAB1412233
ANTI-CXCL12 antibody produced in mouse
clone 2B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CXCL12, PBSF, SCYB12, SDF-1a, SDF-1b
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 35.53 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CXCL12(6387)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MNAKVVVVLVLVLTALCLSDGKPVSLSYRCPCRFFESHVARANVKHLKILNTPNCALQIVARLKNNNRQVCIDPKLKWIQEYLEKALNK
forma física
Exoneração de responsabilidade