Documentos Principais
SAB1412168
Sigma-Aldrich
ANTI-CXCL12 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CXCL12, PBSF, SCYB12, SDF-1a, SDF-1b
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 35.53 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CXCL12(6387)
Descrição geral
For background information on chemokines, see CXCL1 (MIM 155730). Stromal cell-derived factors 1-alpha and 1-beta are small cytokines that belong to the intercrine family, members of which activate leukocytes and are often induced by proinflammatory stimuli such as lipopolysaccharide, TNF (see MIM 191160), or IL1 (see MIM 147760). The intercrines are characterized by the presence of 4 conserved cysteines which form 2 disulfide bonds. They can be classified into 2 subfamilies. In the CC subfamily, which includes beta chemokine, the cysteine residues are adjacent to each other. In the CXC subfamily, which includes alpha chemokine, they are separated by an intervening amino acid. The SDF1 proteins belong to the latter group.[supplied by OMIM
Imunogênio
CXCL12 (AAH39893.1, 1 a.a. ~ 89 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNAKVVVVLVLVLTALCLSDGKPVSLSYRCPCRFFESHVARANVKHLKILNTPNCALQIVARLKNNNRQVCIDPKLKWIQEYLEKALNK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)