SAB1412098
ANTI-BRD3 antibody produced in mouse
clone 6C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BRD3, FLJ23227, FLJ41328, KIAA0043, ORFX
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 40.92 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRD3(8019)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
EPVEAPALPAPAAPMVSKGAESSRSSEESSSDSGSSDSEEERATRLAELQEQLKAVHEQLAALSQAPVNKPKKKKEKKEKEKKKKDKEKEKEKHKVKAEEEKKAKVAPPAKQAQQKKAPAKKANSTTTAGRDHFLTCGV
forma física
Exoneração de responsabilidade