Documentos Principais
SAB1412091
Sigma-Aldrich
ANTI-ZNF41 antibody produced in mouse
clone 4E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC8941, MRX89, ZNF41
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.929,00
R$ 2.929,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.929,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.929,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.74 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZNF41(7592)
Descrição geral
This gene product is a likely zinc finger family transcription factor. It contains KRAB-A and KRAB-B domains that act as transcriptional repressors in related proteins, and multiple zinc finger DNA binding motifs and finger linking regions characteristic of the Kruppel family. This gene is part of a gene cluster on chromosome Xp11.23. Several alternatively spliced transcript variants have been described, however, the full-length nature of only some of them is known. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ZNF41 (NP_009061, 221 a.a. ~ 321 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GNNFPHSPSSTKNENAKTGANSCEHDHYEKHLSHKQAPTHHQKIHPEEKLYVCTECVMGFTQKSHLFEHQRIHAGEKSRECDKSNKVFPQKPQVDVHPSV*
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)