Documentos Principais
SAB1412002
Sigma-Aldrich
ANTI-ACVRL1 antibody produced in mouse
clone 1E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ACVRL1, ACVRLK1, ALK-1, ALK1, HHT
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.929,00
R$ 2.929,00
Previsão de entrega em12 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.929,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.929,00
Previsão de entrega em12 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.41 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACVRL1(94)
Descrição geral
This gene encodes a type I cell-surface receptor for the TGF-beta superfamily of ligands. It shares with other type I receptors a high degree of similarity in serine-threonine kinase subdomains, a glycine- and serine-rich region (called the GS domain) preceding the kinase domain, and a short C-terminal tail. The encoded protein, sometimes termed ALK1, shares similar domain structures with other closely related ALK or activin receptor-like kinase proteins that form a subfamily of receptor serine/threonine kinases. Mutations in this gene are associated with hemorrhagic telangiectasia type 2, also known as Rendu-Osler-Weber syndrome 2. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ACVRL1 (AAH42637, 22 a.a. ~ 119 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DPVKPSRGPLVTCTCESPHCKGPTCRGAWCTVVLVREEGRHPQEHRGCGNLHRELCRGRPTEFVNHYCCDSHLCNHNVSLVLEATQPPSEQPGTDGQL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)