SAB1411962
ANTI-MUSK antibody produced in mouse
clone 4E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC126323, MGC126324, MUSK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.63 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MUSK(4593)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
ISIAEWSKPQKDNKGYCAQYRGEVCNAVLAKDALVFLNTSYADPEEAQELLVHTAWNELKVVSPVCRPAAEALLCNHIFQECSPGVVPTPIPICREYCLA
forma física
Não está encontrando o produto certo?