Documentos Principais
SAB1411917
Sigma-Aldrich
ANTI-INDO antibody produced in mouse
clone 1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CD107B, IDO, INDO
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.929,00
R$ 2.929,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.929,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.929,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.63 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... INDO(3620)
Descrição geral
Gamma-interferon (IFNG; MIM 147570) has an antiproliferative effect on many tumor cells and inhibits intracellular pathogens such as Toxoplasma and Chlamydia, at least partly because of the induction of indoleamine 2,3-dioxygenase (INDO; EC 1.13.11.52). This enzyme catalyzes the degradation of the essential amino acid L-tryptophan to N-formyl-kynurenine.[supplied by OMIM
Imunogênio
IDO1 (NP_002155, 304 a.a. ~ 403 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RNFLCSLESNPSVREFVLSKGDAGLREAYDACVKALVSLRSYHLQIVTKYILIPASQQPKENKTSEDPSKLEAKGTGGTDLMNFLKTVRSTTEKSLLKEG
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)