Documentos Principais
SAB1411793
Sigma-Aldrich
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
mouse monoclonal, 3D6
Sinônimo(s):
HD, IT15
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.929,00
R$ 2.929,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.929,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.929,00
Check Cart for Availability
Nome do produto
ANTI-HD antibody produced in mouse, clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 37.84 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HD(3064)
Imunogênio
HD (NP_002102, 81 a.a. ~ 190 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AVAEEPLHRPKKELSATKKDRVNHCLTICENIVAQSVRNSPEFQKLLGIAMELFLLCSDDAESDVRMVADECLNKVIKALMDSNLPRLQLELYKEIKKNGAPRSLRAALW
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)