Documentos
SAB1411747
Sigma-Aldrich
Anti-FEV antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HSRNAFEV, PET-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 75 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FEV(54738)
Descrição geral
This gene belongs to the ETS transcription factor family. ETS family members have a highly conserved 85-amino acid ETS domain that binds purine-rich DNA sequences. The alanine-rich C-terminus of this gene indicates that it may act as a transcription repressor. This gene is exclusively expressed in neurons of the central serotonin (5-HT) system, a system implicated in the pathogeny of such psychiatric diseases as depression, anxiety, and eating disorders. In some types of Ewing tumors, this gene is fused to the Ewing sarcoma (EWS) gene following chromosome translocations. (provided by RefSeq)
Imunogênio
FEV (NP_059991.1, 1 a.a. ~ 238 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRQSGASQPLLINMYLPDPVGDGLFKDGKNPSWGPLSPAVQKGSGQIQLWQFLLELLADRANAGCIAWEGGHGEFKLTDPDEVARRWGERKSKPNMNYDKLSRALRYYYDKNIMSKVHGKRYAYRFDFQGLAQACQPPPAHAHAAAAAAAAAAAAQDGALYKLPAGLAPLPFPGLSKLNLMAASAGVAPAGFSYWPGPGPAATAAAATAALYPSPSLQPPPGPFGAVAAASHLGGHYH
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3