Documentos Principais
SAB1411743
Sigma-Aldrich
Anti-COQ4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CGI-92
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 29.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COQ4(51117)
Descrição geral
Coenzyme Q (CoQ) is a small lipophilic molecule that transports electrons between mitochondrial respiratory chain complexes and functions as a cofactor for mitochondrial enzymes. COQ4 is an enzyme involved in CoQ biosynthesis (Casarin et al., 2008 [PubMed 18474229]).[supplied by OMIM
Imunogênio
COQ4 (AAH11895.1, 1 a.a. ~ 265 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATLLRPVLRRLCGLPGLQRPAAEMPLRARSDGAGPLYSHHLPTSPLQKALLAAGSAAMALYNPYRHDMVAVLGETTGHRTLKVLRDQMRRDPEGAQILQERPRISTSTLDLGKLQSLPEGSLGREYLRFLDVNRVSPDTRAPTRFVDDEELAYVIQRYREVHDMLHTLLGMPTNILGEIVVKWFEAVQTGLPMCILGAFFGPIRLGAQSLQVLVSELIPWAVQNGRRAPCVLNLYYERRWEQSLRALREELGITAPPMHVQGLA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)