Documentos Principais
SAB1411695
Sigma-Aldrich
Anti-PTDSS1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
KIAA0024, PSS1, PSSA
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 55.5 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTDSS1(9791)
Descrição geral
Phosphatidylserine (PS) accounts for 5 to 10% of cell membrane phospholipids. In addition to its role as a structural component, PS is involved in cell signaling, blood coagulation, and apoptosis. PS is synthesized by a calcium-dependent base-exchange reaction catalyzed by PS synthases (EC 2.7.8.8), like PTDSS1, that exchange L-serine for the polar head group of phosphatidylcholine (PC) or phosphatidylethanolamine (PE) (Sturbois-Balcerzak et al., 2001 [PubMed 11084049]).[supplied by OMIM
Imunogênio
PTDSS1 (NP_055569.1, 1 a.a. ~ 473 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASCVGSRTLSKDDVNYKMHFRMINEQQVEDITIDFFYRPHTITLLSFTIVSLMYFAFTRDDSVPEDNIWRGILSVIFFFLIISVLAFPNGPFTRPHPALWRMVFGLSVLYFLFLVFLLFLNFEQVKSLMYWLDPNLRYATREADVMEYAVNCHVITWERIISHFDIFAFGHFWGWAMKALLIRSYGLCWTISITWELTELFFMHLLPNFAECWWDQVILDILLCNGGGIWLGMVVCRFLEMRTYHWASFKDIHTTTGKIKRAVLQFTPASWTYVRWFDPKSSFQRVAGVYLFMIIWQLTELNTFFLKHIFVFQASHPLSWGRILFIGGITAPTVRQYYAYLTDTQCKRVGTQCWVFGVIGFLEAIVCIKFGQDLFSKTQILYVVLWLLCVAFTTFLCLYGMIWYAEHYGHREKTYSECEDGTYSPEISWHHRKGTKGSEDSPPKHAGNNESHSSRRRNRHSKSKVTNGVGKK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)