Documentos Principais
SAB1411675
Sigma-Aldrich
Anti-H6PD antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp686A01246, G6PDH, GDH, MGC87643
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 88.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H6PD(9563)
Descrição geral
There are 2 forms of glucose-6-phosphate dehydrogenase. G form is X-linked and H form, encoded by this gene, is autosomally linked. This H form shows activity with other hexose-6-phosphates, especially galactose-6-phosphate, whereas the G form is specific for glucose-6-phosphate. Both forms are present in most tissues, but H form is not found in red cells. (provided by RefSeq)
Imunogênio
H6PD (AAH81559.1, 1 a.a. ~ 791 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWNMLIVAMCLALLGCLQAQELQGHVSIILLGATGDLAKKYLWQGLFQLYLDEAGRGHSFSFHGAALTAPKQGQELMAKALESLSCPKDMAPSHCAEHKDQFLQLSQYRQLKTAEDYQALNKDIEAQLQHAGLREAGRIFYFSVPPFAYEDIARNINSSCRPGPGAWLRVVLEKPFGHDHFSAQQLATELGTFFQEEEMYRVDHYLGKQAVAQILPFRDQNRKALDGLWNRHHVERVEIIMKETVDAEGRTSFYEEYGVIRDVLQNHLTEVLTLVAMELPHNVSSAEAVLRHKLQVFQALRGLQRGSAVVGQYQSYSEQVRRELQKPDSFHSLTPTFAAVLVHIDNLRWEGVPFILMSGKALDERVGYARILFKNQACCVQSEKHWAAAQSQCLPRQLVFHIGHGDLGSPAVLVSRNLFRPSLPSSWKEMEGPPGLRLFGSPLSDYYAYSPVQERDAHSVLLSHIFHGRKNFFITTENLLASWNFWTPLLESLAHKAPRLYPGGAENGRLLDFEFSSGRLFFSQQQPEQLVPGPGPAPMPSDFQVLRAKYRESPLVSAWSEELISKLANDIEATAVRAVRRFGQFHLALSGGSSPVALFQQLATAHYGFPWAHTHLWLVDERCVPLSDPESNFQGLQAHLLQHVRIPYYNIHPMPVHLQQRLCAEEDQGAQIYAREISALVANSSFDLVLLGMGADGHTASLFPQSPTGLDGEQLVVLTTSPSQPHRRMSLSLPLINRAKKVAVLVMGRMKREITTLVSRVGHEPKKWPISGVLPHSGQLVWYMDYDAFLG
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)