Documentos Principais
SAB1411591
Sigma-Aldrich
Anti-STBD1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ41801, GENEX3414, GENX-3414
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Disponibilidade
Previsão de entrega em09 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Disponibilidade
Previsão de entrega em09 de março de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 39 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
HPA011952HPA030568SAB1410503
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... STBD1(8987)
Gene Information
human ... STBD1(8987)
Gene Information
human ... SRBD1(55133)
Gene Information
human ... STAP1(26228)
Imunogênio
STBD1 (NP_003934.1, 1 a.a. ~ 358 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGAVWSALLVGGGLAGALFVWLLRGGPGDTGKDGDAEQEKDAPLGGAAIPGGHQSGSSGLSPGPSGQELVTKPEHLQESNGHLISKTKDLGKLQAASWRLQNPSREVCDNSREHVPSGQFPDTEAPATSETSNSRSYSEVSRNESLESPMGEWGFQKGQEISAKAATCFAEKLPSSNLLKNRAKEEMSLSDLNSQDRVDHEEWEMVPRHSSWGDVGVGGSLKAPVLNLNQGMDNGRSTLVEARGQQVHGKMERVAVMPAGSQQVSVRFQVHYVTSTDVQFIAVTGDHECLGRWNTYIPLHYNKDGFWSHSIFLPADTVVEWKFVLVENGGVTRWEECSNRFLETGHEDKVVHAWWGIH
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Precisa de uma amostra de COA?
Este é um exemplo de Certificado de análise (COA) e pode não representar um lote recém-fabricado deste produto específico.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Serge Ducommun et al.
Cellular signalling, 57, 45-57 (2019-02-18)
AMP-activated protein kinase (AMPK) is a key regulator of cellular energy homeostasis, acting as a sensor of energy and nutrient status. As such, AMPK is considered a promising drug target for treatment of medical conditions particularly associated with metabolic dysfunctions.