Documentos Principais
SAB1411560
Sigma-Aldrich
Anti-SNX4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 51.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNX4(8723)
Descrição geral
This gene encodes a member of the sorting nexin family. Members of this family contain a phox (PX) domain, which is a phosphoinositide binding domain, and are involved in intracellular trafficking. This protein associated with the long isoform of the leptin receptor and with receptor tyrosine kinases for platelet-derived growth factor, insulin, and epidermal growth factor in cell cultures, but its function is unknown. This protein may form oligomeric complexes with family members. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SNX4 (NP_003785.1, 1 a.a. ~ 450 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEQAPPDPERQLQPAPLEPLGSPDAGLGAAVGKEAEGAGEESSGVDTMTHNNFWLKKIEISVSEAEKRTGRNAMNMQETYTAYLIETRSVEHTDGQSVLTDSLWRRYSEFELLRSYLLVYYPHIVVPPLPEKRAEFVWHKLSADNMDPDFVERRRIGLENFLLRIASHPILCRDKIFYLFLTQEGNWKETVNETGFQLKADSRLKALNATFRVKNPDKRFTDLKHYSDELQSVISHLLRVRARVADRLYGVYKVHGNYGRVFSEWSAIEKEMGDGLQSAGHHMDVYASSIDDILEDEEHYADQLKEYLFYAEALRAVCRKHELMQYDLEMAAQDLASKKQQCEELVTGTVRTFSLKGMTTKLFGQETPEQREARIKVLEEQINEGEQQLKSKNLEGREFVKNAWADIERFKEQKNRDLKEALISYAVMQISMCKKGIQVWTNAKECFSKM
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)