Key Documents
SAB1411501
Sigma-Aldrich
Anti-MYST1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ14040, KAT8, MOF, hMOF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 53.1 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYST1(84148)
Descrição geral
The MYST family of histone acetyltransferases, which includes MYST1, is named for the founding members MOZ (MYST3; MIM 601408), yeast YBF2 and SAS2, and TIP60 (HTATIP; MIM 601409). All members of this family contain a MYST region of about 240 amino acids with a canonical acetyl-CoA-binding site and a C2HC-type zinc finger motif. Most MYST proteins also have a chromodomain involved in protein-protein interactions and targeting transcriptional regulators to chromatin (Neal et al., 2000 [PubMed 10786633]).[supplied by OMIM
Imunogênio
MYST1 (AAH37773.1, 1 a.a. ~ 467 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAQGAAAAVAAGTSGVAGEGEPGPGENAAAEGTAPSPGRVSPPTPARGEPEVTVEIGETYLCRRPDSTWHSAEVIQSRVNDQEGREEFYVHYVGFNRRLDEWVDKNRLALTKTVKDAVQKNSEKYLSELAEQPERKITRNQKRKHDEINHVQKTYAEMDPTTAALEKEHEAITKVKYVDKIHIGNYEIDAWYFSPFPEDYGKQPKLWLCEYCLKYMKYEKSYRFHLGQCQWRQPPGKEIYRKSNISVYEVDGKDHKIYCQNLCLLAKLFLDHKTLYFDVEPFVFYILTEVDRQGAHIVGYFSKEKESPDGNNVACILTLPPYQRRGYGKFLIAFSYELSKLESTVGSPEKPLSDLGKLSYRSYWSWVLLEILRDFRGTLSIKDLSQMTSITQNDIISTLQSLNMVKYWKGQHVICVTPKLVEEHLKSAQYKKPPITGGWGAAVCRGRWGSVSMWTGRSQGLLIAVT
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3