Documentos
SAB1411453
Sigma-Aldrich
Anti-PTGES2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
C9orf15, FLJ14038, GBF1, MGC11289, PGES2, mPGES-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 41.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTGES2(80142)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a membrane-associated prostaglandin E synthase, which catalyzes the conversion of prostaglandin H2 to prostaglandin E2. This protein also has been shown to activate the transcription regulated by a gamma-interferon-activated transcription element (GATE). Multiple transcript variants have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
PTGES2 (NP_079348.1, 1 a.a. ~ 377 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDPAARVVRALWPGGCALAWRLGGRPQPLLPTQSRAGFAGAAGGPSPVAAARKGSPRLLGAAALALGGALGLYHTARWHLRAQDLHAERSAAQLSLSSRLQLTLYQYKTCPFCSKVRAFLDFHALPYQVVEVNPVRRAEIKFSSYRKVPILVAQEGESSQQLNDSSVIISALKTYLVSGQPLEEIITYYPAMKAVNEQGKEVTEFGNKYWLMLNEKEAQQVYGGKEARTEEMKWRQWADDWLVHLISPNVYRTPTEALASFDYIVREGKFGAVEGAVAKYMGAAAMYLISKRLKSRHRLQDNVREDLYEAADKWVAAVGKDRPFMGGQKPNLADLAVYGVLRVMEGLDAFDDLMQHTHIQPWYLRVERAITEASPAH
Ações bioquímicas/fisiológicas
Prostaglandin E synthase 2 (PTGES2) is involved in the formation of prostaglandin E2 from prostaglandin H2.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Inka Lindner et al.
Molecular nutrition & food research, 51(12), 1447-1451 (2007-11-06)
The prostaglandin E synthase 2 (PTGES2) gene maps to a locus linked to obesity and is involved in the synthesis of the antilipolytic compound prostaglandin E(2). In a recent study, we found an association of the minor PTGES2 Arg298His allele