SAB1411301
Anti-γ-Synuclein (SNCG) Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
BCSG1, SR
Selecione um tamanho
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-SNCG antibody produced in rabbit, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 13.3 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNCG(6623)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MDVFKKGFSIAKEGVVGAVEKTKQGVTEAAEKTKEGVMYVGAKTKENVVQSVTSVAEKTKEQANAVSEAVVSSVNTVATKTVEEAENIAVTSGVVRKEDLRPSAPQQEGEASKEKEEVAEEAQSGGD
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)