Documentos
SAB1411299
Sigma-Aldrich
Anti-BOLL antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 32.6 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BOLL(66037)
Descrição geral
This gene belongs to the DAZ gene family required for germ cell development. It encodes an RNA-binding protein which is more similar to Drosophila Boule than to human proteins encoded by genes DAZ (deleted in azoospermia) or DAZL (deleted in azoospermia-like). Loss of this gene function results in the absence of sperm in semen (azoospermia). Histological studies demonstrated that the primary defect is at the meiotic G2/M transition. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
BOLL (NP_932074.1, 1 a.a. ~ 295 a.a) full-length human protein.
Sequence
METESGPQTSNQMQTDSLSPSPNPVSPVPLNNPTSAPRYGTVIPNRIFVGGIDFKTNESDLRKFFSQYGSVKEVKIVNDRAGVSKGYGFVTFETQEDAQKILQEAEKLNYKDKKLNIGPAIRKQQVGIPRSSIMPAAGTMYLTTSTGYPYTYHNGVAYFHTPEVTSVPPPWPSRSVCSSPVMVAQPIYQQPAYHYQATTQYLPGQWQWSVPQPSASSAPFLYLQPSEVIYQPVEIAQDGGCVPPPLSLMETSVPEPYSDHGVQATYHQVYAPSAITMPAPVMQPEPIKTVWSIHY
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3