Documentos Principais
SAB1411278
Sigma-Aldrich
Anti-BMP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BMP2A
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1489
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1489
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 43.56 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BMP2(650)
Descrição geral
The protein encoded by this gene belongs to the transforming growth factor-beta (TGFB) superfamily. The encoded protein acts as a disulfide-linked homodimer and induces bone and cartilage formation. (provided by RefSeq)
Imunogênio
BMP2 (AAI48690.1, 1 a.a. ~ 396 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVAGTRCLLALLLPQVLLGGAAGLVPELGRRKFAAASSGRPSSQPSDEVLSEFELRLLSMFGLKQRPTPSRDAVVPPYMLDLYRRHSGQPGSPAPDHRLERAASRANTVRSFHHEESLEELPETSGKTTRRFFFNLSSIPTEEFITSAELQVFREQMQDALGNNSSFHHRINIYEIIKPATANSKFPVTRLLDTRLVNQNASRWESFDVTPAVMRWTAQGHANHGFVVEVAHLEEKQGVSKRHVRISRSLHQDEHSWSQIRPLLVTFGHDGKGHPLHKREKRQAKHKQRKRLKSSCKRHPLYVDFSDVGWNDWIVAPPGYHAFYCHGECPFPLADHLNSTNHAIVQTLVNSVNSKIPKACCVPTELSAISMLYLDENEKVVLKNYQDMVVEGCGCR
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xuliang Liu et al.
Molecular medicine reports, 12(5), 6547-6554 (2015-09-10)
Bone morphogenetic proteins (BMPs) belong to the transforming growth factor superfamily and have been implicated in chondrogenesis and neuronal differentiation. In order to examine the function of bone morphogenetic protein 2 (BMP‑2) on the differentiation of nitrergic enteric neurons in
Yungang Wu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 18(1), 163-171 (2019-07-02)
The present study aimed to explore the potential of combined treatment with mesenchymal stem cells (MSCs) and danshen for angiogenesis and bone regeneration in a rabbit model of avascular necrosis of femoral head (ANFH). A rabbit model of ANFH was