Documentos Principais
SAB1411198
Sigma-Aldrich
Anti-SAV1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
SAV, WW45, WWP4
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 44.6 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SAV1(60485)
Descrição geral
WW domain-containing proteins are found in all eukaryotes and play an important role in the regulation of a wide variety of cellular functions such as protein degradation, transcription, and RNA splicing. This gene encodes a protein which contains 2 WW domains and a coiled-coil region. It is ubiquitously expressed in adult tissues. The encoded protein is 94% identical to the mouse protein at the amino acid level. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SAV1 (NP_068590.1, 1 a.a. ~ 383 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLSRKKTKNEVSKPAEVQGKYVKKETSPLLRNLMPSFIRHGPTIPRRTDICLPDSSPNAFSTSGDVVSRNQSFLRTPIQRTPHEIMRRESNRLSAPSYLARSLADVPREYGSSQSFVTEVSFAVENGDSGSRYYYSDNFFDGQRKRPLGDRAHEDYRYYEYNHDLFQRMPQNQGRHASGIGRVAATSLGNLTNHGSEDLPLPPGWSVDWTMRGRKYYIDHNTNTTHWSHPLEREGLPPGWERVESSEFGTYYVDHTNKKAQYRHPCAPSVPRYDQPPPVTYQPQQTERNQSLLVPANPYHTAEIPDWLQVYARAPVKYDHILKWELFQLADLDTYQGMLKLLFMKELEQIVKMYEAYRQALLTELENRKQRQQWYAQQHGKNF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)