Documentos Principais
SAB1411193
Sigma-Aldrich
Anti-RGS3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
C2PA, FLJ20370, FLJ31516, FLJ90496, PDZ-RGS3, RGP3
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 19.5 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RGS3(5998)
Descrição geral
This gene encodes a member of the regulator of G-protein signaling (RGS) family. This protein is a GTP-ase activating protein which inhibits G-protein mediated signal transduction. The protein is largely cytosolic, but G-protein activation leads to translocation of this protein to the plasma membrane. A nuclear form of this protein has also been described, but its sequence has not been identified. Multiple alternatively spliced transcript variants have been described for this gene but the full-length nature of some transcripts is not yet known. (provided by RefSeq)
Imunogênio
RGS3 (NP_602299.1, 1 a.a. ~ 168 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKNKLGIFRRRNESPGAPPAGKADKMMKSFKPTSEEALKWGESLEKLLVHKYGLAVFQAFLRTEFSEENLEFWLACEDFKKVKSQSKMASKAKKIFAEYIAIQACKEVNLDSYTREHTKDNLQSVTRGCFDLAQKRIFGLMEKDSYPRFLRSDLYLDLINQKKMSPPL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)