Documentos Principais
SAB1411166
Sigma-Aldrich
Anti-PWP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
EHOC-17, PWP2H
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 102.5 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PWP2(5822)
Imunogênio
PWP2 (NP_005040.2, 1 a.a. ~ 919 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKFAYRFSNLLGTVYRRGNLNFTCDGNSVISPVGNRVTVFDLKNNKSDTLPLATRYNVKCVGLSPDGRLAIIVDEGGDALLVSLVCRSVLHHFHFKGSVHSVSFSPDGRKFVVTKGNIAQMYHAPGKKREFNAFVLDKTYFGPYDETTCIDWTDDSRCFVVGSKDMSTWVFGAERWDNLIYYALGGHKDAIVACFFESNSLDLYSLSQDGVLCMWQCDTPPEGLRLKPPAGWKADLLQREEEEEEEEDQEGDRETTIRGKATPAEEEKTGKVKYSRLAKYFFNKEGDFNNLTAAAFHKKSHLLVTGFASGIFHLHELPEFNLIHSLSISDQSIASVAINSSGDWIAFGCSGLGQLLVWEWQSESYVLKQQGHFNSMVALAYSPDGQYIVTGGDDGKVKVWNTLSGFCFVTFTEHSSGVTGVTFTATGYVVVTSSMDGTVRAFDLHRYRNFRTFTSPRPTQFSCVAVDASGEIVSAGAQDSFEIFVWSMQTGRLLDVLSGHEGPISGLCFNPMKSVLASASWDKTVRLWDMFDSWRTKETLALTSDALAVTFRPDGAELAVATLNSQITFWDPENAVQTGSIEGRHDLKTGRKELDKITAKHAAKGKAFTALCYSADGHSILAGGMSKFVCIYHVREQILMKRFEISCNLSLDAMEEFLNRRKMTEFGNLALIDQDAGQEDGVAIPLPGVRKGDMSSRHFKPEIRVTSLRFSPTGRCWAATTTEGLLIYSLDTRVLFDPFELDTSVTPGRVREALRQQDFTRAILMALRLNESKLVQEALEAVPRGEIEVVTSSLPELYVEKVLEFLASSFEVSRHLEFYLLWTHKLLMLHGQKLKSRAGTLLPVIQFLQKSIQRHLDDLSKLCSWNHYNMQYALAVSKQRGTKRSLDPLGSEEEAEASEDDSLHLLGGGGRDSEEEMLA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)