Documentos Principais
SAB1411161
Sigma-Aldrich
Anti-CADM3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BIgR, FLJ10698, IGSF4B, NECL1, Necl-1, TSLL1, synCAM3
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 43.3 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CADM3(57863)
Descrição geral
IGSF4B is a brain-specific protein related to the calcium-independent cell-cell adhesion molecules known as nectins (see PVRL3; MIM 607147) (Kakunaga et al., 2005 [PubMed 15741237]).[supplied by OMIM
Imunogênio
CADM3 (AAH33819.1, 1 a.a. ~ 398 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGAPAASLLLLLLLFACCWAPGGANLSQDDSQPWTSDETVVAGGTVVLKCQVKDHEDSSLQWSNPAQQTLYFGEKRALRDNRIQLVTSTPHELSISISNVALADEGEYTCSIFTMPVRTAKSLVTVLGIPQKPIITGYKSSLREKDTATLNCQSSGSKPAARLTWRKGDQELHGEPTRIQEDPNGKTFTVSSSVTFQVTREDDGASIVCSVNHESLKGADRSTSQRIEVLYTPTAMIRPDPPHPREGQKLLLHCEGRGNPVPQQYLWEKEGSVPPLKMTQESALIFPFLNKSDSGTYGCTATSNMGSYKAYYTLNVNDPSPVPSSSSTYHAIIGGIVAFIVFLLLIMLIFLGHYLIRHKGTYLTHEAKGSDDAPDADTAIINAEGGQSGGDDKKEYFI
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Madison Catalanotto et al.
Translational oncology, 39, 101837-101837 (2023-11-21)
Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) is a developmental program that consists of the loss of epithelial features concomitant with the acquisition of mesenchymal features. Activation of EMT in cancer facilitates the acquisition of aggressive traits and cancer invasion. EMT plasticity (EMP), the