Key Documents
SAB1411152
Sigma-Aldrich
Anti-POGK antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BASS2, KIAA1513, KIAA15131, LST003
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 69.4 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POGK(57645)
Descrição geral
The exact function of the protein encoded by this gene is not known. However, this gene product contains a KRAB domain (which is involved in protein-protein interactions) at the N-terminus, and a transposase domain at the C-terminus, suggesting that it may belong to the family of DNA-mediated transposons in human. (provided by RefSeq)
Imunogênio
POGK (NP_060012.3, 1 a.a. ~ 609 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESTAYPLNLSLKEEEEEEEIQSRELEDGPADMQKVRICSEGGWVPALFDEVAIYFSDEEWEVLTEQQKALYREVMRMNYETVLSLEFPFPKPDMITRLEGEEESQNSDEWQLQGGTSAENEESDVKPPDWPNPMNATSQFPQPQHFDSFGLRLPRDITELPEWSEGYPFYMAMGFPGYDLSADDIAGKFQFSRGMRRSYDAGFKLMVVEYAESTNNCQAAKQFGVLEKNVRDWRKVKPQLQNAHAMRRAFRGPKNGRFALVDQRVAEYVRYMQAKGDPITREAMQLKALEIAQEMNIPEKGFKASLGWCRRMMRRYDLSLRHKVPVPQHLPEDLTEKLVTYQRSVLALRRAHDYEVAQMGNADETPICLEVPSRVTVDNQGEKPVLVKTPGREKLKITAMLGVLADGRKLPPYIILRGTYIPPGKFPSGMEIRCHRYGWMTEDLMQDWLEVVWRRRTGAVPKQRGMLILNGFRGHATDSVKNSMESMNTDMVIIPGGLTSQLQVLDVVVYKPLNDSVRAQYSNWLLAGNLALSPTGNAKKPPLGLFLEWVMVAWNSISSESIVQGFKKCHISSNLEEEDDVLWEIESELPGGGEPPKDCDTESMAESN
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3