Documentos
SAB1411125
Sigma-Aldrich
Anti-AGTRAP antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ATRAP, MGC29646
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 16.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AGTRAP(57085)
Descrição geral
This gene encodes a transmembrane protein localized to the plasma membrane and perinuclear vesicular structures. The gene product interacts with the angiotensin II type I receptor and negatively regulates angiotensin II signaling. Alternative splicing of this gene generates multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Imunogênio
AGTRAP (NP_001035284.1, 1 a.a. ~ 152 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELPAVNLKVILLGHWLLTTWGCIVFSGSYAWANFTILALGVWAVAQRDSIDAISMFLGGLLATIFLDIVHISIFYPRVSLTDTGRFGVGMAILSLLLKPLSCCFVYHMYRERGGFLGSSQDRSAYQTIDSAEAPADPFAVPEGRSQDARGY
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3