Documentos Principais
SAB1411113
Sigma-Aldrich
Anti-RAD18 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
RNF73
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 56.2 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAD18(56852)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is highly similar to S. cerevisiae DNA damage repair protein Rad18. Yeast Rad18 functions through its interaction with Rad6, which is an ubiquitin-conjugating enzyme required for post-replication repair of damaged DNA. Similar to its yeast counterpart, this protein is able to interact with the human homolog of yeast Rad6 protein through a conserved ring-finger motif. Mutation of this motif results in defective replication of UV-damaged DNA and hypersensitivity to multiple mutagens. (provided by RefSeq)
Imunogênio
RAD18 (NP_064550.2, 1 a.a. ~ 495 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDSLAESRWPPGLAVMKTIDDLLRCGICFEYFNIAMIIPQCSHNYCSLCIRKFLSYKTQCPTCCVTVTEPDLKNNRILDELVKSLNFARNHLLQFALESPAKSPASSSSKNLAVKVYTPVASRQSLKQGSRLMDNFLIREMSGSTSELLIKENKSKFSPQKEASPAAKTKETRSVEEIAPDPSEAKRPEPPSTSTLKQVTKVDCPVCGVNIPESHINKHLDSCLSREEKKESLRSSVHKRKPLPKTVYNLLSDRDLKKKLKEHGLSIQGNKQQLIKRHQEFVHMYNAQCDALHPKSAAEIVQEIENIEKTRMRLEASKLNESVMVFTKDQTEKEIDEIHSKYRKKHKSEFQLLVDQARKGYKKIAGMSQKTVTITKEDESTEKLSSVCMGQEDNMTSVTNHFSQSKLDSPEELEPDREEDSSSCIDIQEVLSSSESDSCNSSSSDIIRDLLEEEEAWEASHKNDLQDTEISPRQNRRTRAAESAEIEPRNKRNRN
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)