Documentos Principais
SAB1411018
Sigma-Aldrich
Anti-SARS2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ20450, SARS, SARSM, SERS, SYS, SerRSmt, mtSerRS
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.595,00
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.595,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.595,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 58.3 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SARS2(54938)
Descrição geral
This gene encodes the mitochondrial seryl-tRNA synthethase precursor, a member of the class II tRNA synthetase family. The mature enzyme catalyzes the ligation of Serine to tRNA(Ser) and participates in the biosynthesis of selenocysteinyl-tRNA(sec) in mitochondria. The enzyme contains an N-terminal tRNA binding domain and a core catalytic domain. It functions in a homodimeric form, which is stabilized by tRNA binding. This gene is regulated by a bidirectional promoter that also controls the expression of mitochondrial ribosomal protein S12. Both genes are within the critical interval for the autosomal dominant deafness locus DFNA4 and might be linked to this disease. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SARS2 (NP_060297.1, 1 a.a. ~ 518 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAASMARRLWPLLTRRGFRPRGGCISNDSPRRSFTTEKRNRNLLYEYAREGYSALPQLDIERFCACPEEAAHALELRKGELRSADLPAIISTWQELRQLQEQIRSLEEEKAAVTEAVRALLANQDSGEVQQDPKYQGLRARGREIRKELVHLYPREAQLEEQFYLQALKLPNQTHPDVPVGDESQARVLHMVGDKPVFSFQPRGHLEIGEKLDIIRQKRLSHVSGHRSYYLRGAGALLQHGLVNFTFNKLLRRGFTPMTVPDLLRGAVFEGCGMTPNANPSQIYNIDPARFKDLNLAGTAEVGLAGYFMDHTVAFRDLPVRMVCSSTCYRAETNTGQEPRGLYRVHHFTKVEMFGVTGPGLEQSSQLLEEFLSLQMEILTELGLHFRVLDMPTQELGLPAYRKFDIEAWMPGRGRFGEVTSASNCTDFQSRRLHIMFQTEAGELQFAHTVNATACAVPRLLIALLESNQQKDGSVLVPPALQSYLGTDRITAPTHVPLQYIGPNQPRKPGLPGQPAVS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)